Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FB63138
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
Ja |
150 mm | |
50 Packung | |
24 mm |