Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Wulstrand, dicke Wand
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Die Fisherbrand™ dickwandigen Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
83.05 CHF - 84.55 CHF
Spezifikation
Wandstärke 1.8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15852295
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90106163
47 mL
83.05 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17971132
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90106195
14 mL
84.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stoffe und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und damit weitere Reaktionen auszulösen, ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten kommen verschiedenste Gefäße, Apparate und Geräte zum Einsatz. Reaktionskontrollen, Versuchsreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen Substanzentnahme meist im Reagenzglas durchgeführt.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
  • Dickwandig und daher mechanisch sehr widerstandsfähig
  • Mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
1.8 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Wulstrand, dicke Wand