Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Stopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004170
Beschreibung
- Ohne Skala
- Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
- Mit Gewindearretierung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
Polyethylen |