Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Stopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
87.00 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Stopfenmaterial Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11925966
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004137
100 ml
97.94 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15310895
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004170
1000 ml
173.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10333421
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004173
2000 ml
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10748921
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004128
50 ml
87.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Skala
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Polyethylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen