Learn More
Borsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15683280
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Borsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 2.5 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15683280
Marke: Honeywell-Fluka 311466X2.5KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel H3BO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %, Honeywell Fluka™ >