Learn More
Borsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10698314
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698314
10kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10698314
Marke: Thermo Scientific Acros 217080100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,6 bis 4,0 (4 % bei 20 °C)
Farbe Weiß
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 169,0 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Nichtflüchtige Stoffe Max. 0,05%
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 10kg
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Feine Kristalle
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number217080025,217080100,217085000
ChargennummerA0455803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number217080025,217080100,217085000
ChargennummerA0393958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
ChargennummerA0417024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
ChargennummerA0445542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
Name des Produkts
Borsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >