Learn More
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15691060
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15691060
Marke: Honeywell-Fluka 1160725KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
Namenshinweis Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 99.5 - 100.5%, Pulver
Schmelzpunkt 160 °C (Zersetzung)(Literatur)
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.510 g/cm3
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Prozentgehaltsbereich 99.5 bis 100.5 %
Menge 25 kg
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Pulver
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Ethanol
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM3340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2023 Catalog Number11607-1KG,11607-2.5KG,11607-25KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ >