Learn More
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681060
Verfügbar ab: 24-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15681060
Marke: Honeywell-Fluka 116072.5KG
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 2.5 kg
Strukturformel H3BO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Ethanol
Formelmasse 61.83 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM3340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2023 Catalog Number11607-1KG,11607-2.5KG,11607-25KG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ >