Learn More
Borsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Dampfdruck | 2.6 mmHg (20 °C) |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | H3BO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 61.83 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.8 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥99.8 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur