Learn More
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15601070
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15601070
Marke: Honeywell-Fluka 116076X1KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel H3BO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Ethanol
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ >