Learn More
Heidolph™ Radialrührer aus Edelstahl
Präzises Rühren erfordert eine sorgfältige Auswahl des Rührwerks. Der Heidolph™ Edelstahl-Turbinenrührer eignet sich ideal für Rührvorgänge bei geringer oder mittlerer Viskosität und durchschnittlichen Geschwindigkeiten.
Marke: Heidolph™ 509-20000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchschnittliche Rührgeschwindigkeit
- Gemische mit geringer oder durchschnittlicher Viskosität
- Ideal zum Entgasen von Flüssigkeiten
- Erzeugt einen radialen Fluss
Spezifikation
0,3 in. | |
8 mm | |
400 mm | |
Radialrührer |
8 mm | |
15,7 in. | |
2000 U/min | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Radialrührer aus Edelstahl > Länge: 400 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur