Learn More
Hirschmann™ Glasbüretten der Klasse AS, seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Glasbüretten der Klasse AS mit seitlichem Absperrhahn und PTFE-Spindel bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Hirschmann™ 3240360
Artikelnummer. 13177999
  • 207.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Blaue Messskala, Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0.02 ml
Blau
PTFE
Bürette
DIN EN ISO 385
Glas
Schellbachstreifen
lateral
±0.02 ml
Klasse AS
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasbüretten der Klasse AS, seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel > Kapazität: 10 ml