Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 1848NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15946601
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
48 in.
400 lb.
18 in.
Chrom
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
Kunststoffhülsen und -keile
121,9 cm
363 kg
45,7 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt > B x L: 45.7 x 122 cm (18 x 48 in.)