Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA
Zur Herstellung von Hapten-Trägerproteinkonjugaten mit Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen mit Sulfhydryl-reaktivem Rinderserumalbumin (BSA).
Marke:  Thermo Scientific™ 77115
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10648304
  • 792.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
10 mg
Imject™
Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYI385978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number77115
ChargennummerXL370647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number77115
ChargennummerXF357241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number77115
ChargennummerWJ328762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2021 Catalog Number77115
ChargennummerVL319652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2020 Catalog Number77115
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA > Aktiviertes BSA; 10 mg