Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
45.40 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Klar |
Beschreibung | DE-M-Markierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11854150
|
BRAND™
37249 |
100 ml | Enghals |
56.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11844150
|
BRAND™
37291 |
100 ml | Weit |
56.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11693199
|
BRAND™
37243 |
10 ml | Weit |
45.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11884010
|
BRAND™
37250 |
200 ml | Enghals |
58.55 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11333884
|
BRAND™
37290 |
50 ml | Weit |
130.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11814150
|
BRAND™
37251 |
250 ml | Enghals |
60.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10120571
|
BRAND™
37255 |
5000 ml | Enghals |
185.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11858361
|
BRAND™
37252 |
500 ml | Enghals |
110.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11864010
|
BRAND™
37247 |
25 ml | Enghals |
48.72 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10211601
|
BRAND™
37253 |
1000 ml | Enghals |
69.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10488492
|
BRAND™
37254 |
2000 ml | Enghals |
95.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11673199
|
BRAND™
37234 |
1000 ml | Weit |
76.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11683199
|
BRAND™
37238 |
5 mL | Weit |
45.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10287863
|
BRAND™
37245 |
20 ml | Weit |
47.80 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11854010
|
BRAND™
37246 |
20 ml | Enghals |
46.85 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11874010
|
BRAND™
37248 |
50 ml | Enghals |
51.70 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11844020
|
BRAND™
37293 |
25 ml | Weit |
52.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
DE-M-Markierung | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
A |