Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke:  BRAND™ 37238
33.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11683199
  • 45.40 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messkolben Klasse A
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
  • DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
  • Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
  • Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Weit
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Klar
5 mL
±0.04 ml
1 Stück
A
10/19