Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke: BRAND™ 37293
41.06 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
25 ml | |
±0.06 ml | |
2 Stück | |
A | |
12/21 |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
15Minuten
17Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24223Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
15Minuten
17Sekunden
53Neues Angebot Sparen Sie bis zu 65%