Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kombinierte Metallelektroden
Mit diesen kombinierten Metallelektroden können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Marke: Thermo Scientific™ 9678BNWP
598.04 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den kombinierten Thermo Scientific™ Orion™ Metallelektroden aus Doppelplatin können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Gewährleistung: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was früher eintritt.
Spezifikation
Modell 9678BNWP, REDOX-/ORP-Elektrode mit wasserfestem BNC-Anschluss | |
Beutel | |
0 °C° bis 90 °C° | |
900011 for samples with total ionic strength >0.2M; 900001 for samples with total ionic strength <0.2M | |
Ag/AgCl | |
5.31 in. | |
13.5 cm | |
0.51 in | |
Redox/ORP |
BNC, wasserdicht | |
Epoxidschaft | |
(Refillable) Yes | |
Orion-Messgeräte | |
32 °F bis 194 °F | |
39 in | |
1m | |
13 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.