Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikat-Bürette mit geradem Absperrhahn
Konstruktion aus Borosilikatglas. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
225.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 800 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Gerader Absperrhahn |
Sperrhahn | Gerade |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11834050
|
BRAND™
12484 |
10 ml |
225.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11844050
|
BRAND™
12488 |
50 mL |
225.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Mit geradem Absperrhahn und PTFE-Spindel
- Entspricht DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Länge ca. 800 mm
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
800 mm | |
Gerader Absperrhahn | |
PTFE | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
Gerade | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |