Learn More
Grant Instruments™ PQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ PQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke: Grant Instruments™ PQ XUB
Beschreibung
Leistungsqualifizierung (PQ): Das Gerät erfüllt weiterhin seine Spezifikationen
- Jedes Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format bereitgestellt.
- Die PQ-Dokumentation kann jederzeit bestellt werden.
Spezifikation
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder | |
PQ-Dokumentation |