Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas der Klasse A entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A werden mit einem Stopfen aus Polypropylen sowie einem USP-Chargenzertifikat geliefert. Die DE-M-Markierung ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 36949
40.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Klasse A.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Stopfen aus Polypropylen.
- DE-M-Markierung für einfache Volumenüberprüfung.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Mit USP-Chargenzertifikat. Individuelles USP-Zertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
100 ml | |
± 0.08 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
14/23 |