Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
55.60 CHF - 62.35 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Klar |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Karton | 2 Stück |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11798138
|
Brand™
36401 |
1 ml | 7/16 | ±0.025 ml |
55.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11864000
|
Brand™
36402 |
2 ml | 7/16 | ±0.025 ml |
55.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10169850
|
Brand™
36403 |
5 ml | 7/16 | ±0.025 ml |
55.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11874160
|
Brand™
36406 |
20 ml | 10/19 | ±0.04 ml |
59.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854170
|
Brand™
36407 |
25 ml | 10/19 | ±0.04 ml |
59.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11878341
|
Brand™
36408 |
50 ml | 12/21 | ±0.06 ml |
62.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11613199
|
Brand™
36404 |
10 ml | 10/19 | ±0.04 ml |
57.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
- Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
- Stopfen aus Polypropylen.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Klar | |
2 Stück | |
A |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Trapezförmig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A