Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
Marke:  Brand™ 36408
58.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11878341
  • 62.35 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
  • Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
  • Stopfen aus Polypropylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
50 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
A
12/21
DIN EN ISO 1042, USP- und DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
Ja
Trapezförmig
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Name des Produkts
      Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Transparent; Polypropylen-Stopfen Nr.:12/21; Fehlergrenze:±0,06 ml