Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
Marke: Brand™ 36407
39.29 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
- Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
- Stopfen aus Polypropylen.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
25 ml | |
±0.04 ml | |
± 0,04 ml | |
A | |
10/19 |
DIN EN ISO 1042, USP- und DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich. | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
Ja | |
Trapezförmig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 840.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 836.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 842.3 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 896.8 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Technical Note: Volumetric Flasks
DateigrößeVersion: 194.3 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
0Minuten
4Sekunden
48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Fassungsvermögen:25 ml; Polypropylen-Stopfen; Fehlergrenze:± 0,04 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur