Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
Marke:  Brand™ 36401
47.41 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798138
  • 55.60 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
  • Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
  • Stopfen aus Polypropylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
1 ml
±0.025 ml
±0,025 ml
A
7/16
DIN EN ISO 1042, USP- und DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
Ja
Trapezförmig
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Produktzertifizierungen
      Sonderangebote
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
        Aktionscode: 24135
        Gültig bis zum2025-07-13
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Farbe:Durchsichtig; Fehlergrenze:± 0,025 ml; Stopfennummer:7/16