Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit Zellkultur-behandelten Thermo Scientific™ Biolite Mikrotiterplatten durch, die steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 930186
Additional Details : Gewicht : 3.65400kg
Beschreibung
Thermo Scientific BioLite Produkte sind serienmäßig mit einer für Zellkulturen behandelten Oberfläche ausgestattet und stellen eine begrenzte Palette von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen dar.
BioLite Zellkulturprodukte sind auf allgemeine Anwendungen in der Zellkulturforschung ausgelegt. Sie haben eine für die Zelladhäsion bevorzugte Oberfläche, sind pyrogenfrei und nicht cytotoxisch.PS, Wells mit flachem Boden, mit Deckel, steril.
Wells: 24
Masse: 85,4/127,6mm
Kulturfläche/Well: 1,9cm2
Arbeitsvol./Well: 1,0mL
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
4 x 6 | |
Multi-Schale | |
24 | |
Steril | |
50/Cs. | |
127.6 mm |
1.9 cm2 | |
Durchsichtig | |
1 ml | |
1 mL | |
Zellkultur | |
1 (einzeln verpackt) | |
85.4 mm |