Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit Zellkultur-behandelten Thermo Scientific™ Biolite Mikrotiterplatten durch, die steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 130185
56.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific BioLite Produkte sind serienmäßig mit einer für Zellkulturen behandelten Oberfläche ausgestattet und stellen eine begrenzte Palette von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen dar.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase/DNase-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
3,8 cm2 | |
Durchsichtig | |
2 ml | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
1 (einzeln verpackt) |
Inklusive durchsichtigem Verschluss | |
3 x 4 | |
Multi-Schale | |
12 | |
Zellkultur | |
50/Karton |