Learn More
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369778
Zum Warenkorb hinzufügen
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369778
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11369778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044247.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Bestimmung von Kupfer- und Proteinassays
For determination of Cu and protein assays.Bicinchoninic acid disodium salt is useful for the determination of copper. It is also used for the determination of protein concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 979-88-4
Summenformel C20H10N2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.29
MDL-Nummer MFCD00037500
InChI-Schlüssel AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 164763
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicinchoninic acid disodium salt
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium2-(4-carboxylatoquinolin-2-yl)chinolin-4-carboxylat
Formelmasse 388.29
Physikalische Form Pulver/Brocken
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU07G017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerX22F059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerQ08K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerY01J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerY29I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number044247.04,044247.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt
Name des Produkts
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >