Learn More
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359778
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359778
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11359778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044247.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Bestimmung von Kupfer- und Proteinassays
For determination of Cu and protein assays.Bicinchoninic acid disodium salt is useful for the determination of copper. It is also used for the determination of protein concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 979-88-4
Summenformel C20H10N2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.29
MDL-Nummer MFCD00037500
InChI-Schlüssel AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 164763
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicinchoninic acid disodium salt
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium[2,2'-bichinolin]-4,4'-dicarboxylat
Formelmasse 388.29
Physikalische Form Pulver/Brocken
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU07G017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerX22F059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerQ08K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerY01J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number044247.04,044247.09
ChargennummerY29I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number044247.04,044247.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bicinchoninic acid,disodium salt
Name des Produkts
Bicinchoninsäure Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >