Learn More
Benzolsulfonsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzenesulfonyl hydrazide |
Schmelzpunkt | 101°C to 110°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3226 |
Beilstein | 640079 |
Merck Index | 14,7598 |
Formelmasse | 172.21 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10210749 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | B23971.22,B23971.14,B23971.36 |
10130466 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23971.22,B23971.14,B23971.36 |
10210749 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23971.22,B23971.14,B23971.36 |
10195493 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23971.22,B23971.14,B23971.36 |
5500 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23971.22,B23971.14,B23971.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Benzenesulfonyl hydrazide
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- SelbstzersetzliC & Dhe Stoffe und GemisC & Dhe Typ C & D
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzenesulfonic acid, hydrazide