Learn More
Benzolsulfonsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496846
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzolsulfonsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496846
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11496846
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23971.22
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-17-1
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00007583,MFCD08064450
InChI-Schlüssel VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
IUPAC-Name benzolsulfonhydrazid
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonyl hydrazide
Schmelzpunkt 101°C to 110°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10210749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberB23971.22,B23971.14,B23971.36
Chargennummer10130466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23971.22,B23971.14,B23971.36
Chargennummer10210749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23971.22,B23971.14,B23971.36
Chargennummer10195493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23971.22,B23971.14,B23971.36
Chargennummer5500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23971.22,B23971.14,B23971.36
Name des Produkts
Benzolsulfonsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >