Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Batteriebetriebenes Gravurwerkzeug mit Ständer
Zum schnellen und dauerhaften Markieren wichtiger Werkzeuge, Proben und mehr
Marke: Bel Art™ F44150-0015
Includes: Zusatzgravierspitze
Requires :
AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beschreibung
Gravierwerkzeug (Hersteller- Nr. F441500005)
- Das Gravierwerkzeug wird wie ein Stift gehalten. Dann lassen sich durch Betätigen der Einschalttaste und Schreiben mit leichtem Druck die meisten Werkstoffe wie Glas, Kunststoff, Holz, Metall, Knochen und Stein permanent markieren
- Tragbar, kabellos und batteriebetrieben: Stromversorgung über zwei AA-Batterien (nicht enthalten)
- Für den Gebrauch in Innenräumen oder im Freien
- Die Markierungen verblassen bei Kontakt mit Chemikalien oder Sonnenlicht nicht
Gravierwerkzeughalterung (Hersteller- Nr. F441500015)
- Zur Aufbewahrung des Werkzeugs bei Nichtgebrauch
- Aus Polyethylenguss
- Praktisch zur Aufbewahrung einer zusätzlichen Gravierspitze
Bestellinformation
7 Zoll (17,8 cm) lang
Spezifikation
Battery-powered Engraving Tool Stand | |
Bel-Art Engraving Tool | |
Polypropylen | |
Zusätzliche Gravierspitze |