Learn More
Cytiva Superdex 75 Increase 3.2/300, Prepacked column
Verwenden Sie diese Säule zur schnellen Reinheitsüberprüfung und zum Screening von Proteinen mit Molekulargewichten zwischen MR 3,000 und 70,000, z. B. von rekombinanten markierten Proteinen. Cytiva Superdex 75 Increase vorgepackte Säulen sind ideal, wenn die Zeit begrenzt ist und ein geringer Puffer- und Probenverbrauch wichtig ist.
Marke: Cytiva 29148723
Beschreibung
- Bis zu 50 % höhere Auflösung im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75, verbesserte Reinheit und Analyseergebnisse
- Reduzierung der Laufzeit auf ein Drittel gegenüber dem Vorgängermodell Superdex 75, gleichbleibende Auflösung und schnellere Ergebnisse
- Vielseitiger Einsatz in präparativen und analytischen Anwendungen, insbesondere bei rekombinanten markierten Proteinen
- Die Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten belastenden Reinigungsvorgängen mit hohem pH-Wert gewährleistet eine lange Lebensdauer der Säule und minimiert die Verschleppung
- Höhere chargenübergreifende Konsistenz im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75
Spezifikation
Hochauflösende Größenausschlusschromatographie (SEC) im Mikromaßstab (4 bis 50 μl Probenvolumen) | |
∼2,4 mL | |
4°bis 30 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.