Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Batteriebetriebenes Gravurwerkzeug mit Ständer
Zum schnellen und dauerhaften Markieren wichtiger Werkzeuge, Proben und mehr
34.56 CHF - 44.25 CHF
Spezifikation
Enthält Zusätzliche Gravierspitze
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Zusatzgravierspitze
Benötigt:
AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376354
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F44150-0005
Plastic
44.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11386354
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F44150-0015
Polypropylen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Gravierwerkzeug (Hersteller- Nr. F441500005)
  • Das Gravierwerkzeug wird wie ein Stift gehalten. Dann lassen sich durch Betätigen der Einschalttaste und Schreiben mit leichtem Druck die meisten Werkstoffe wie Glas, Kunststoff, Holz, Metall, Knochen und Stein permanent markieren
  • Tragbar, kabellos und batteriebetrieben: Stromversorgung über zwei AA-Batterien (nicht enthalten)
  • Für den Gebrauch in Innenräumen oder im Freien
  • Die Markierungen verblassen bei Kontakt mit Chemikalien oder Sonnenlicht nicht
Gravierwerkzeughalterung (Hersteller- Nr. F441500015)
  • Zur Aufbewahrung des Werkzeugs bei Nichtgebrauch
  • Aus Polyethylenguss
  • Praktisch zur Aufbewahrung einer zusätzlichen Gravierspitze
Bestellinformation
7 Zoll (17,8 cm) lang
Spezifikation
Spezifikation
Zusätzliche Gravierspitze
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Batteriebetriebenes Gravurwerkzeug mit Ständer