Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Batteriebetriebenes Gravurwerkzeug mit Ständer
Zum schnellen und dauerhaften Markieren wichtiger Werkzeuge, Proben und mehr
Marke:  Bel Art™ F44150-0005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11376354
  • 44.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Zusatzgravierspitze
Requires :
AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beschreibung
Beschreibung
Gravierwerkzeug (Hersteller- Nr. F441500005)
  • Das Gravierwerkzeug wird wie ein Stift gehalten. Dann lassen sich durch Betätigen der Einschalttaste und Schreiben mit leichtem Druck die meisten Werkstoffe wie Glas, Kunststoff, Holz, Metall, Knochen und Stein permanent markieren
  • Tragbar, kabellos und batteriebetrieben: Stromversorgung über zwei AA-Batterien (nicht enthalten)
  • Für den Gebrauch in Innenräumen oder im Freien
  • Die Markierungen verblassen bei Kontakt mit Chemikalien oder Sonnenlicht nicht
Gravierwerkzeughalterung (Hersteller- Nr. F441500015)
  • Zur Aufbewahrung des Werkzeugs bei Nichtgebrauch
  • Aus Polyethylenguss
  • Praktisch zur Aufbewahrung einer zusätzlichen Gravierspitze
Bestellinformation
7 Zoll (17,8 cm) lang
Spezifikation
Spezifikation
Batteriebetriebenes Gravierwerkzeug
7 in.
Plastic
Gravieren von Reagenzgläsern, Flaschen, Gestellen, Schlüsseln, Geräten, Werkzeugen, Elektronik und mehr
18 cm
Zusätzliche Gravierspitze
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Batteriebetriebenes Gravurwerkzeug mit Ständer > Graviernadel