Learn More
Axygen™ Axypet™ StarterKit
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Starterkit enthält einen Satz Mikropipetten, Spitzen und anderes hochwertiges Zubehör.
Marke: Axygen™ AP-STR-KIT-1
377.68 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikropipette-Starterkit
- Enthält Mikropipetten, Spitzen, Kalibrierwerkzeuge, Identifizierungswerkzeuge und mehr
Spezifikation
Axypet | |
20 bis 1000 μl | |
1 Kit |
Mikropipetten-Starterkit | |
AP-20, AP-200, AP-1000 -Mikropipetten, 1 Gestell mit jeweils 200 μl- und1000 μl-Spitzen, ein Kalibrierwerkzeug, Abwerferdistanzstücke, Kennzeichnungsetiketten, Schmiermittel, Farbkennungsringe, rechte Auswerfertaste |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31