Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets
GREENER_CHOICE
Diese Pipette ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und intuitive Handhabung. Eppendorf™ Research™ plus Pipetten genügen den höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
Marke:  Eppendorf™ 3123000918
845.99 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15733459
  • 893.56 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Langlebig und widerstandsfähig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
  • Volumeneinstellung: durch wenige Drehungen auf das gewünschte Volumen
  • Betätigungstaste: sehr geringe Betätigungskraft, Farbcodierung zeigt Pipettenvolumen an, perfekt ergonomisch angeordnet
  • Abwerfer: sehr geringe Betätigungskraft, perfekt ergonomisch angeordnet
  • Volumenanzeige: Vierstellig, vergrößert
  • Zweite Einstellungsanzeige und Öffnung: zum Einstellen der Pipette auf Flüssigkeiten mit stark von Wasser abweichenden Eigenschaften
  • Eppendorf PerfectPiston™: Ultraleichter Kolben aus Fortron™
  • Schnellanschlussklemme: Einfacher Abwurf des Unterteils (nicht bei 10 μl-Pipetten)
  • Federbelasteter Spitzenkonus: verbesserte Ergonomie, hält die Spitze sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Pipetten-Mehrfachpackungen
Ergonomisch
Research Plus
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
3 wiederverwendbare epT.I.P.S™ Boxen mit jeweils 96 Pipettenspitzen
Name des Produkts
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets > Set mit 3 Stück: 2-20, 20-200, 100-1.000 μl