Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Starter-Kit
Erhöht Produktivität, Sicherheit und Komfort. Das Gilson™ PIPETMAN™ L Starterkit enthält drei Pipetten, handlich verpackt mit PIPETMAN DIAMOND Spitzen und nützlichem Zubehör.
Marke: Gilson™ F167350
571.82 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Drei PIPETMAN L Pipetten: P20L, P200L und P1000L mit Gilson Zertifikaten
- Zwei Gestelle mit PIPETMAN DIAMOND Spitzen mit zertifizierter Qualität: D200 und D1000
- Drei SINGLE™ Pipettenhalter
- Drei Spitzenabwerfer aus Kunststoff
- Ein Gilson Pipettier-Leitfaden
- Ein Poster über die 2-Minuten-Inspektion
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Pipetten-Starterkit |
Blau | |
Pipetman™ L | |
2 bis 10 µl P20L, 20 bis 200 µl P200L, 100 bis 1.000 µl |