Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyte für Referenzelektroden
Für ionenselektive Messungen
Marke:  Mettler Toledo™ 51350084
123.49 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12681306
  • 133.00 CHF / 1500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektrolytlösung
  • Enthält Ionen, Atome oder Moleküle, die Elektronen verloren oder gewonnen haben und elektrisch leitfähig sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrolyt FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml
FRISCOLYT-B
6 x 250 ml
6 x 250 ml
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Elektrolyte für Referenzelektroden > FRISCOLYT-B; 6 x 250 ml