Learn More
Bel-Art™ BLOW-HARD,O.S.EXTRA,DUST REMOVER
Schnelle und einfache Reinigung an schwer erreichbaren Stellen
Marke: Bel-Art™ F17080-0200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erzeugt kräftige Luftstöße aus dreifach gefilterter Luft für die Reinigung von Laborgeräten, die zu empfindlich zum Abwischen sind
- Der im Lieferumfang enthaltene Verlängerungsschlauch reicht in schwer zu erreichende Ecken und enge Räume
- Ozonsicher und nicht brennbar
- Auf der Sprühdose aufgedruckte Warnhinweise für den sicheren Gebrauch
Spezifikation
Entstaubungsspray | |
Spray | |
Non-sterile | |
Nein | |
10 oz. | |
0.29 l |
No | |
Unscented | |
25,3 x 14,1 x 14,2 in. (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) | |
Zur Reinigung einer Vielzahl von Laborgeräten, die durch Abwischen beschädigt werden könnten | |
10 oz. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Blow-Hard O.S. Extra
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Gase unter Druck
Gefahrenhinweis
- H280-Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
- P410+P403-Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: norflurane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ BLOW-HARD,O.S.EXTRA,DUST REMOVER > Größe: 295 ml (10 oz.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur