Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
122.35 CHF - 394.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | - 80 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12547907
![]() |
Axygen™
P-384-120SQ-C |
Durchsichtig | Unsteril | 384 | 125 μl |
189.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12557907
![]() |
Axygen™
P-384-120SQ-C-S |
Durchsichtig | Steril | 384 | 125 μl |
214.95 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12587907
![]() |
Axygen™
P-384-240SQ-C-S |
Durchsichtig | Steril | 384 | 240 μl |
266.32 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11340115
![]() |
Axygen™
P-5ML-48-C-S |
Durchsichtig | Steril | 48 | 5000 μl |
347.55 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11386074
![]() |
Axygen™
P-384-240SQ-C |
Durchsichtig | Unsteril | 384 | 240 μl |
252.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11330115
![]() |
Axygen™
P-5ML-48-C |
Durchsichtig | Unsteril | 48 | 5000 μl |
242.64 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12547917
|
Axygen™
P-96-450R-G |
Green | Unsteril | 96 | 550 μl | N/A | ||||||
12587917
![]() |
Axygen™
P-96-450V-B |
Blau | Unsteril | 96 | 550 μl |
144.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12587927
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-11-C-S |
Durchsichtig | Steril | 96 | 1100 μl |
209.96 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12557837
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-10ML-24-C-S |
Durchsichtig | Steril | 24 | 10.000 μl |
394.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12577927
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-11-C |
Durchsichtig | Unsteril | 96 | 1,1 mL |
236.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12537837
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-10ML-24-C |
Durchsichtig | Unsteril | 24 | 10.000 μl |
278.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12597927
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-20-C |
Durchsichtig | Unsteril | 96 | 1,8 mL |
169.34 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350135
![]() ![]() |
Axygen™
P-DW-20-C-S-IND |
Durchsichtig | Steril | 96 | 2000 μl |
352.13 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Auswahl aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- Rechteckige 48-Deepwell Platte mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell Platte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well Assay-Platten mit rundem Boden (Stellfläche entsprechend SBS) oder V-förmigem Boden (Stellfläche entsprechend SBS)
- Rechteckige 24 Deepwell Mikrotiterplatte
Spezifikation
Standard | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
- 80 °C |
Polypropylen | |
-112 °F |