Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-DW-20-C
160.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12597927
  • 169.34 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004
Ohne Deckel
Autoklavierbar
Polypropylen
96
Rund
4000 xG
5/Packung
- 80 °C
Standard
8 x 12
Durchsichtig
1,8 mL
Unsteril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
50/Karton
-112 °F
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer09825041 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/06/2025 Catalog NumberP-DW-20-C
Chargennummer05725016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/06/2025 Catalog NumberP-DW-20-C
Chargennummer04325274 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog NumberP-DW-20-C
Chargennummer01525424 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberP-DW-20-C
Chargennummer32124011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog NumberP-DW-20-C
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 96 Runde Deep-Wells; transparent; 2,0 ml