Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-DW-10ML-24-C
223.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12537837
  • 278.00 CHF / 25 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Autoklavierbar
Polypropylen
24
Quadratisch
4000 xG
5 Stück/Packung
- 80 °C
4 x 6
Durchsichtig
10.000 μl
Unsteril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
25 Stück/Karton
-112 °F
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01525125 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
Chargennummer01525123 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
Chargennummer34524017 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
Chargennummer01525128 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
Chargennummer32424002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 24-Well; 10 ml; Nein; Quadrat