Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-DW-11-C-S
187.51 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Axygen™ Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, bieten sie eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und widerstehen Temperaturen bis zu –80 °C.
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Autoklavierbar | |
Runde 96-Deepwell-Mikrotiterplatte für die Lagerung | |
1100 μl | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
50/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund | |
4000 x G | |
5/Packung | |
- 80 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
26624015 | Qualitätsbescheinigung | 01/06/2025 | P-DW-11-C-S |
24424007 | Qualitätsbescheinigung | 01/06/2025 | P-DW-11-C-S |
17824012 | Qualitätsbescheinigung | 09/04/2025 | P-DW-11-C-S |
17624026 | Qualitätsbescheinigung | 05/04/2025 | P-DW-11-C-S |
17524005 | Qualitätsbescheinigung | 15/03/2025 | P-DW-11-C-S |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %