Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-96-450V-C
104.23 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
4000 xG | |
- 80 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30824015 | Qualitätsbescheinigung | 28/01/2025 | P-96-450V-C |
28224004 | Qualitätsbescheinigung | 24/12/2024 | P-96-450V-C |
20724002 | Qualitätsbescheinigung | 24/12/2024 | P-96-450V-C |
20124033 | Qualitätsbescheinigung | 03/12/2024 | P-96-450V-C |
20724001 | Qualitätsbescheinigung | 26/11/2024 | P-96-450V-C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
0Stunden
5Minuten
17Sekunden
58