Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
Marke: Corning™ 3957
Beschreibung
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
- Standardmäßige 96-Well Fläche
- Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Certifications
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
500 μl | |
Unsteril | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen | |
10 St./Packung |