Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für das CRISPR Genome-Editing.
Marke: Invitrogen™ A21174
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Includes:
- CRISPR OFP Nuklease-Vektor, linearisiert
- 10x Oligonukleotid-Annealing-Puffer
- DNase/RNase-freies Wasser
- 5x Ligationspuffer
- T4 DNA-Ligase
- U6 Vorwärtssequenzierungsprimer
- Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid
Beschreibung
Einfaches, gebrauchsfertiges All-in-one-Expressionsvektorsystem für die Exprimierung der funktionalen Komponenten für das CRISPR/Cas9 Genome Editing in Säugetierzellen mit einem orange fluoreszierenden Reporterprotein (OFP). Das GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektor mit OFP Reporter Kit ist ein Vektorsystem für die Exprimierung der funktionalen Komponenten für das CRISPR/Cas9 Genome Editing in Säugetierzellen mit einem orange fluoreszierenden Reporterprotein (OFP). Der OFP-Reporter ermöglicht die Fluoreszenz-gestützte Verfolgung der Transfektionseffizienz sowie die FACS-basierte Sortierung/Anreicherung von cas9 und CRISPR exprimierenden Zellen. Die linearisierten GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektoren bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit zur Klonierung doppelsträngiger Oligonukleotide, die crRNA codieren, die das gewünschte Ziel in eine Expressionskassette, die die sequenzspezifische Ausrichtung der Cas9-Nuklease ermöglicht, einbringt. Eine Ausführung mit kompetenten Zellen ist ebenfalls erhältlich (Kat.-Nr. A21178).Das GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektorsystem bietet:
• Einfach zu planendes Genome-Engineering-System
• Erschwingliche, sofort einsatzbereite Klonierungsvektoren
• Anreicherung für Zelllinien, die schwer zu transfizieren oder zu modifizieren sind
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
Primer-Sonde | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Crispr-Nukleasevektor mit ofP-Reporterkit | |
OFP-Fusion | |
OFP | |
Genexpression, Cloning | |
3‘ Überhänge |
Enthält: • CRISPR OFP Nuklease-Vektor, linearisiert • 10X Oligonukleotid-Annealing-Puffer • DNase/RNase-freies Wasser • 5X Ligationspuffer • T4 DNA-Ligase • U6 Vorwärtssequenzierungsprimer • Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid Im Gefriergerät lagern (-5 bis -30 °C). |
|
Flüssig | |
Schnell | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 Reaktionen | |
10 Reaktionen | |
Oligos (DNA) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2467864 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A21174_LITL18 PROMO,A21174 |
2402645 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A21174_LITL18 PROMO,A21174 |
2571646 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A21174_LITL18 PROMO,A21174 |
2686766 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A21174_LITL18 PROMO,A21174 |
2857621 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | A21174_LITL18 PROMO,A21174 |