missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Stromdurchführung
Stromdurchführung - 8-polig, für Kleinspannung, mit LEMO-Buchse (abdeckbar) und LEMO-Stecker (max. 24 V - 2 A)
Marke: BINDER™ 8612-0033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektrischer Anschluss
- 8-polig
- Für Niederspannung mit LEMO-Buchse (abdeckbar) und LEMO-Stecker (max 24 V – 2 A)
Spezifikation
Stromanschluss – 8-polig, für Niederspannung mit LEMO-Buchse (abdeckbar) und LEMO-Stecker (max. 24 V – 2 A) | |
BINDER Kammern Serie CB, CBF | |
Stromdurchführung LEMO | |
Niederspannung mit LEMO-Buchse (abdeckbar) und LEMO-Stecker (max. 24 V – 2 A) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Stromdurchführung > CO2-Inkubatoren CB und CBF
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur