Learn More
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
335.00 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Polypropylen |
Typ | Reagenzienreservoir |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11300265
![]() |
Axygen™
RES-MW12-HP-SI |
264 ml | Steril | 12 | Einzeln verpackt; 25/Karton |
404.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12537867
![]() |
Axygen™
RES-MW4-HP |
50 ml | Unsteril | 4 | 25/Karton |
338.94 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11311974
![]() |
Axygen™
RES-MW12-HP |
84 ml | Unsteril | 12 | 25/Karton |
335.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11330265
![]() |
Axygen™
RES-MW8-HP |
80 ml | Unsteril | 8 | 25/Karton |
335.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11340265
![]() |
Axygen™
RES-MW8-HP-SI |
80 ml | Steril | 8 | Einzeln verpackt; 25/Karton |
374.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Ja |
Klar | |
Reagenzienreservoir |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil