Learn More
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke: Axygen™ RES-MW4-HP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
50 ml | |
Unsteril | |
25/Karton | |
4 |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
12.5 ml | |
Ja |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil > 4 Kanäle; Hohes Profil; Vorsterilisiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur